Documentos clave
SAB1400335
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LATS1 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-WARTS, Anti-wts
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LATS1(9113)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
LATS1 (NP_004681, 521 a.a. ~ 620 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQPIQTVQPSPFPEGTASNVTVMPPVAEAPNYQGPPPPYPKHLLHQNPSVPPYESISKPSKEDQPSLPKEDESEKSYENVDSGDKEKKQITTSPITVRKN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)