Documentos clave
SAB1400113
Sigma-Aldrich
Anti-GNL1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HSR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1400113 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNL1(2794)
Descripción general
The GNL1 gene, identified in the human major histocompatibility complex class I region, shows a high degree of similarity with its mouse counterpart. The GNL1 gene is located less than 2 kb centromeric to HLA-E, in the same transcriptional orientation. GNL1 is telomeric to HLA-B and HLA-C. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GNL1 (NP_005266.2, 1 a.a. ~ 607 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRKKPFSVKQKKKQLQDKRERKRGLQDGLRSSSNSRSGSRERREEQTDTSDGESVTHHIRRLNQQPSQGLGPRGYDPNRYRLHFERDSREEVERRKRAAREQVLQPVSAELLELDIREVYQPGSVLDFPRRPPWSYEMSKEQLMSQEERSFQDYLGKIHGAYSSEKLSYFEHNLETWRQLWRVLEMSDIVLLITDIRHPVVNFPPALYEYVTGELGLALVLVLNKVDLAPPALVVAWKHYFHQHYPQLHVVLFTSFPRDPRTPQDPSSVLKKSRRRGRGWTRALGPEQLLRACEAITVGKVDLSSWREKIARDVAGATWGNGSGEEEEEEDGPAVLVEQQTDSAMEPTGPTQERYKDGVVTIGCVGFPNVGKSSLINGLVGRKVVSVSRTPGHTRYFQTYFLTPSVKLCDCPGLIFPSLLPRQLQVLAGIYPIAQIQEPYTAVGYLASRIPVQALLHLRHPEAEDPSAEHPWCAWDICEAWAEKRGYKTAKAARNDVYRAANSLLRLAVDGRLSLCFHPPGYSEQKGTWESHPETTELVVLQGRVGPAGDEEEEEEEELSSSCEEEGEEDRDADEEGEGDEETPTSAPGSSLAGRNPYALLGEDEC
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)