Documentos clave
SAB1306260
Sigma-Aldrich
ANTI-CONNEXIN 43(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Connexin-43, GJA1, GJAL, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
43008 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GJA1(2697)
Forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)