Documentos clave
SAB1302591
Sigma-Aldrich
ANTI-MOUSE FGFR3 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FL cytokine receptor, Fgfr3, Fibroblast growth factor receptor 3, Flk-2, Flt-3, Flt3, Mfr3, Sam3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1302591 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
87758 Da (76 kd Isoform 3)
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:250-1:500
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)