SAB1301036
ANTI-STRA8 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
STRA8, Stimulated by retinoic acid gene 8 protein homolog
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36908 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... STRA8(346673)
Categorías relacionadas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)