Documentos clave
SAB1300518
Sigma-Aldrich
Anti-UBTD1 (C-term Q173) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-UBTD1, Anti-Ubiquitin domain-containing protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1300518 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBTD1(80019)
Categorías relacionadas
Descripción general
UBTD1 contains a ubiquitin domain, and has been demonstrated to bind to p53 in cells p53 is linked to the ubiquitination pathway through its transcriptional regulation of the four ubiquitin ligases, MDM2, COP1, Siah1b, and Pirh2. The role of UBTD1 has not been elucidated, however preliminary evidence indicates a potential role in p53 signaling.
Inmunógeno
UBTD1 (NP_079230, 163-200)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human UBTD1.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)