Documentos clave
SAB1105906
Sigma-Aldrich
Anti-SARS2 (336-350) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-SARS, Anti-SARSM, Anti-SERS, Anti-SYS, Anti-Seryl-tRNA synthetase 2, mitochondrial
Seleccione un Tamaño
200 μL
MXP 8,829.00
MXP 8,829.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μL
MXP 8,829.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,829.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt ~58 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:2,000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SARS2(54938)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to amino acids 336-350 of human SARS2
Forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)