S9572
Anti-Sonic Hedgehog peptide (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-Dsh, Anti-Hhg1, Anti-Hx, Anti-Shh
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Shh(20423)
Descripción general
Anti-Sonic Hedgehog Peptide (N-terminal) recognizes mouse Sonic Hedgehog N-terminal peptide.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)