S6821
Anti-SMC1L1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-SMC1, Anti-SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, Anti-SMC1α
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
antigen 160 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using 293-T cell lysates
western blot: 1:2,000-1:4,000 using extracts of HeLa nuclear cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMC1A(8243)
mouse ... Smc1a(24061)
rat ... Smc1a(63996)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)