Merck
S6381
Sigma-Aldrich
Sulfonazo III sodium salt
Sinónimos:
2,7-Bis(2-sulfophenylazo)chromotropic acid tetrasodium salt, 3,6-Bis(2-sulfophenylazo)-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid tetrasodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H12N4Na4O14S4
Número de CAS:
Peso molecular:
776.57
Beilstein:
1900148
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2S([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4S([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O14S4.4Na/c27-21-18-11(9-16(43(35,36)37)19(21)25-23-12-5-1-3-7-14(12)41(29,30)31)10-17(44(38,39)40)20(22(18)28)26-24-13-6-2-4-8-15(13)42(32,33)34;;;;/h1-10,27-28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;;/q;4*+1/p-4/b25-23+,26-24+;;;;
Clave InChI
FCMRBZBGGXLKBC-KBJWUIGUSA-J
Nota de análisis
Sodium content on label.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)