Merck
S5752
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt
>99% purity (TLC), powder
Sinónimos:
2,7-Bis(2-hydroxy-3-sulfo-5-chlorophenylazo)-1,8-di-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H14Cl2N4O16S4
Número CAS:
Peso molecular:
789.53
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sulfochlorophenol S sodium calcium salt,
assay
>99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, blue
εmax
430 at 566 nm in 0.1 M HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2c(O)c3c(O)c(\N=N\c4cc(Cl)cc(c4O)S([O-])(=O)=O)c(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H14Cl2N4O16S4.4Na/c23-8-3-10(19(29)14(5-8)47(39,40)41)25-27-17-12(45(33,34)35)1-7-2-13(46(36,37)38)18(22(32)16(7)21(17)31)28-26-11-4-9(24)6-15(20(11)30)48(42,43)44;;;;/h1-6,29-32H,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44);;;;/q;4*+1/p-4/b27-25+,28-26+;;;;
InChI key
NCDAELHWVFKWLY-PASCWWRVSA-J
General description
Sulfochlorophenol S complexes are made usually in highly acidic solutions. Sulfochlorophenol S sodium calcium salt is used to determine Cu(II) iron in ng/mL level in natural waters.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)