S5174
SPARC from murine parietal yolk sac (PYS-2) cells
~80% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinónimos:
BM-40, Osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
origen biológico
mouse (PYS-2 cells)
Ensayo
~80% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de la superficie
4‑40 μg/cm2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Sparc(20692)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componentes
Precaución
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.