S2381
DL-Stearoylcarnitine chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H50ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
464.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Nekadate and Blumberg
Cancer Research, 47, 6547-6547 (1987)