S1315
L-Serine
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
origen biológico
non-animal source
Ensayo
≥98.5%
fabricante / nombre comercial
Ajinomoto
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
idoneidad
suitable for manufacturing use
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?