Documentos clave
RAB1470
Sigma-Aldrich
Human Fucosyltransferase 3 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Seleccione un Tamaño
1 KIT
MXP 18,091.00
MXP 18,091.00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
MXP 18,091.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
MXP 18,091.00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... FUT3(2525)
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)