Documentos clave
RAB1103
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IL-8 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Seleccione un Tamaño
96 WELLS
MXP 11,491.00
MXP 11,491.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 WELLS
MXP 11,491.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
MXP 11,491.00
Check Cart for Availability
reactividad de especies
rhesus macaque
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 pg/ml
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rhesus macaque ... CXCL8(613028)
Descripción general
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Interleukin 8 (CXCL8)
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)