Documentos clave
RAB1010
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine ZAP70 / Tyrosine-protein Kinase ZAP-70 ELISA Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
MXP 11,491.00
MXP 11,491.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
MXP 11,491.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
MXP 11,491.00
Check Cart for Availability
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ZAP70(7535)
Categorías relacionadas
Descripción general
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-ZAP70.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)