RA817-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-8-17, aerosol-tight, to hold, 8 x 15 mL conical tubes, without adapter, without rubber mats
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 8 x 15 mL conical tubes
aerosol-tight
low-capacity swing bucket rotor
without adapter
without rubber mats
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639501 (NA)
Eppendorf® 5702700002 (EU)
Parámetros
2,800 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)