Documentos clave
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
El producto RA2DWPAT-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639901
Parámetros
4,500 max. RCF (3,486 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5810/5810R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)