R8257
Mlu I from Micrococcus luteus (lysodeikticus)
buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
concentración
10,000 units/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Especificidad
Ligation and recutting results: After 2-10-fold Mlu I overdigestion of 1 μg λ DNA substrate, results in 100% cutting, >95% of fragments can be ligated, and >95% recut.
Heat inactivation: Partially inactivated at 65 °C for 10 minutes.
Otras notas
Precaución
Forma física
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?