Documentos clave
R6630
Microcentrifuge tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.35
Materiales
polypropylene
descripción
Autoclavable
Al × An × L
5 cm × 20.8 cm × 8.8 cm
tamaño
Descripción general
This rack accommodates 1.5 mL microcentrifuge tubes. Each position is numbered for ease of organization.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)