R4883
Resorufin β-D-galactopyranoside
~95%, powder
Sinónimos:
3-Phenoxazone 7-(β-D-galactopyranoside)
Seleccione un Tamaño
MXP 3,082.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 3,082.00
Productos recomendados
Nombre del producto
Resorufin β-D-galactopyranoside, ~95%
Ensayo
~95%
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
Clave InChI
QULZFZMEBOATFS-DISONHOPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?