R4142
RNA Marker template set
~0.5 mg/mL in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
concentración
~0.5 mg/mL in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 1 mM EDTA
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
In vitro transcription with T7 RNA polymerase produces transcripts 100, 200, 300, 400, 600, 800 and 1,000 bases long. The transcripts can be labeled by including biotinylated, radioactive, or other labeled rNTP′s in the reaction. The markers are useful for RNase protection assays or for electrophoresis of low molecular weight RNA fragments.
Otras notas
A mixture of seven linearized plasmids for use as templates for RNA markers.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?