Merck
R123
Sigma-Aldrich
RBI 257 maleate salt
solid
Sinónimos:
1-[4-Iodobenzyl]-4-[[2-[3-isopropoxy]pyridyl]-methylamino]piperidine maleate salt, p-Iodo-U-101,958 maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28IN3O · C4H4O4
Peso molecular:
581.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 7 mg/mL
DMSO: 9 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccc(I)cc3
Acciones bioquímicas o fisiológicas
High affinity D4 dopamine receptor ligand.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N S Kula et al.
European journal of pharmacology, 331(2-3), 333-336 (1997-07-23)
RBI-257 (1-[4-iodobenzyl]-4-[N-(3-isopropoxy-2-pyridinyl)-N-methyl]-aminopiperid ine), the p-iodobenzyl analog of U-101,958 (1-benzyl-4-[N-(3-isopropoxy-2-pyridinyl)-N-methyl]-aminopiperidine) had a lower dissociation constant (Ki = 0.3 vs. 2.7 nM) and higher selectivity than U-101,958 at dopamine D4 receptors, over dopamine D2 and D3 receptors in transfected cell membranes and
Compounds selective for dopamine receptor subtypes.
Kebabian, et al.
Drug Discovery Today, 2, 333-340 (1997)
F Henry et al.
Theriogenology, 83(8), 1373-1380 (2015-03-05)
From many endangered or threatened species which are expected to profit from assisted reproduction techniques, mainly epididymal sperm of dead or freshly castrated males are available. These sperm had contact to epididymal secretion products but not to seminal fluid components.