PZ0304
PF-04965842
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[cis-3-(Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)cyclobutyl]-1-propanesulfonamide, N-{cis-3-[Methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]cyclobutyl}-propane-1-sulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CN([C@H]1C[C@@H](NS(CCC)(=O)=O)C1)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C14H21N5O2S/c1-3-6-22(20,21)18-10-7-11(8-10)19(2)14-12-4-5-15-13(12)16-9-17-14/h4-5,9-11,18H,3,6-8H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t10-,11+
InChI key
IUEWXNHSKRWHDY-PHIMTYICSA-N
Gene Information
human ... JAK1(3716)
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)