Merck
PZ0032
Sigma-Aldrich
PF-04479745
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(9S)-6,7,8,9-Tetrahydro-N,9-dimethyl-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepin-4-amine, PF-4479745
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N4
Número de CAS:
Peso molecular:
282.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CNC1=C2C([C@@H](C)CNCC2)=NC(CC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H22N4/c1-12-11-19-9-8-14-16(12)20-15(21-17(14)18-2)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,19H,8-11H2,1-2H3,(H,18,20,21)/t12-/m0/s1
Clave InChI
IHHALLDEDARSAL-LBPRGKRZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PF-04479745 (PF-4479745) is a selective serotonin 5HT2C agonist.
PF-04479745 is a selective serotonin 5HT2C agonist.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience