Documentos clave
PRS3597
Sigma-Aldrich
Anti-IRAK2 (ab3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Interleukin-1 receptor-associated kinase 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 10,938.00
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 10,938.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Irak2(108960)
Inmunógeno
a peptide corresponding to 16 amino acids near the carboxy-terminus of mouse IRAK2a, common to all four isoforms.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3597.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)