Documentos clave
PRS3495
Sigma-Aldrich
Anti-GBL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-G protein beta subunit-like
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 10,938.00
MXP 10,938.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 10,938.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 10,938.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MLST8(64223)
Inmunógeno
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human GbL.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3495.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)