Documentos clave
PRS3165
Sigma-Aldrich
Anti-BCL-G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BCL2-like 14 (apoptosis facilitator)
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 10,938.00
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 10,938.00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL2L14(79370)
Inmunógeno
a peptide corresponding to 15 amino acids near the C-terminus of human Bcl-G.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3165.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)