Merck
PLN10
Kit de minipreparación plasmídica GenElute
sufficient for 10 purifications
Sinónimos:
Gen Elute
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
usage
sufficient for 10 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
General description
El kit minipreparación de plásmidos GenElute ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento del ADN plasmídico de los cultivos de E. coli recombinantes. Combinando la tecnología de unión al sílice y la comodidad de un formato de columna de espín, pueden recuperarse hasta 15 μg de muchas copias de ADN plasmídico de 1-5 ml de cultivo de E. coli en menos de 30 minutos. Nótese que el rendimiento real y el volumen óptimo de cultivo que deba utilizarse depende del plásmido y del medio de cultivo.
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento del lisis alcalina-SDS modificada seguida de adsorción del ADN sobre el sílice en presencia de una elevada concentración de sales. A continuación se eliminan los contaminantes mediante una etapa de lavado de espín. Por último, se diluye el ADN unido en agua o en disolución tampón Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
El ADN está listo para su uso inmediato en aplicaciones como la digestión con enzimas de restricción, la clonación, la PCR, la transformación, la transcripción y la secuenciación convencional y automatizada.
The DNA isolated with the help of this kit has been used for transfection.
Features and Benefits
  • ADN plasmídico purificado en menos de 30 minutos
  • Purificación de hasta 15 μg de ADN plasmídico
  • Contaminación no detectable por ADN genómico o ARN
  • No se precisa extracción con fenol/cloroformo ni precipitación con alcohol
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
82.0 °F - closed cup
flash_point_c
27.8 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)