PLA0255
Rabbit anti-STAT3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
ADMIO, APRF, DNA-binding protein APRF, HIES, acute-phase response factor, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)
Seleccione un Tamaño
MXP 9,643.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,643.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
nº de acceso
NP_644805.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... STAT3(6774)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)