PLA0029
Rabbit anti-BLM Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinónimos:
BS, Bloom syndrome, DNA helicase, RECQ2, RECQL2, RECQL3, RecQ helicase-like, RecQ-like type 2, recQ protein-like 3
Seleccione un Tamaño
MXP 10,207.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,207.00
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
nº de acceso
NP_000048.1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... BLM(641)
Inmunógeno
Forma física
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)