PIC0001
ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail
for use with fungal and yeast extracts, Non-freezing solution
Sinónimos:
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Productos recomendados
descripción
Fungal and Yeast Extracts
Formulario
(non-freezing liquid formulation )
calidad
200
envase
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.