Merck
P9800
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
Sinónimos:
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
Número de CAS:
Peso molecular:
566.81
Beilstein:
5996901
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
non-ionic
mol peso
566.81 g/mol
técnicas
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein quantification: suitable
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
Clave InChI
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)