P8419
5-n-Propyluracil
About This Item
form
solid
SMILES string
CCCC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
JHEKLAXXCHLMNM-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)