P7158
PTH-arginine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H17N5OS · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
327.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NC(=N)NCCC[C@@H]1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N5OS.ClH/c14-12(15)16-8-4-7-10-11(19)18(13(20)17-10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,17,20)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
Clave InChI
IXKPSQGERWCHMF-PPHPATTJSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)