P7053
N-Phenylacetyl-Gly-Lys
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H23N3O4/c17-9-5-4-8-13(16(22)23)19-15(21)11-18-14(20)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13H,4-5,8-11,17H2,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)
Clave InChI
VPCYMTNCRVUYFU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)