P5758
Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
powder, ≥85% (TLC)
Sinónimos:
4-hydroxyphenyl 4-(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)phenyl hydrogen phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥85% (TLC)
Formulario
powder
impurezas
≤10% solvent
color
white to off-white
solubilidad
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.Oc3ccc(cc3)C4(OC(=O)c5ccccc45)c6ccc(OP(O)(O)=O)cc6
InChI
1S/C20H15O7P.2C6H13N/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(18-4-2-1-3-17(18)19(22)26-20)14-7-11-16(12-8-14)27-28(23,24)25;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-12,21H,(H2,23,24,25);2*6H,1-5,7H2
Clave InChI
HANAZWFQWVNYKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.