Merck
P4905
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
3198807
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
técnicas
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)