Documentos clave
P4647
Sigma-Aldrich
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
mol peso
1,000-5,000
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
Clave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Molecular weights based on viscosity. Also assayed by MALLS
Otras notas
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)