Documentos clave
P3522
Supelco
Phenylacetone
Sinónimos:
Benzyl methyl ketone
About This Item
Número CE:
control farmacológico
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)