Merck
P3250
Sigma-Aldrich
Papaína from papaya latex
lyophilized powder, 0.5-2.0 units/mg solid
Sinónimos:
Papinasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42030311
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
0.5-2.0 units/mg solid
mol peso
23.4 kDa
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Utilizada para producir fragmentos Fab de los anticuerpos. Se utiliza también para la disociación celular, ya que se ha demostrado que es más eficaz y menos lesiva con ciertos tejidos.
Papain papaya latex, product P3250, has been used to hydrolyze chitosan to determine whether chitosan can be used in food preservation. It is used in dissecting solutions. It is used to produce Fab fragments of antibodies. It is used for cell dissociation since it has been shown to be more effective and less damaging with certain tissues.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Una proteasa de cisteína que rompe los enlaces peptídicos de los aminoácidos básicos, la leucina o la glicina
pH óptimo 6,0-7,0
También hidroliza ésteres y amidas.
Papain papaya latex has antifungal activity against C. albicans. It is a cysteine protease that cleaves peptide bonds of basic amino acids, leucine, or glycine.
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides.
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of N-alpha-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) per minute at pH 6.2 at 25 deg C
Otras notas
Véase más información sobre la papaína en www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inhibidor
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustrato
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H Guo et al.
The Journal of physiology, 537(Pt 1), 115-123 (2001-11-17)
1. It has been proposed that the activation of NMDA receptors and upregulation of protein kinase C (PKC) underlie the exaggerated and persistent pain experienced in the inflammatory state. However, there is no direct evidence to show that inflammation alters
J Rhoades et al.
Applied and environmental microbiology, 66(1), 80-86 (2000-01-05)
The objective of this study was to determine whether chitosan (poly-beta-1,4-glucosamine) and hydrolysates of chitosan can be used as novel preservatives in foods. Chitosan was hydrolyzed by using oxidative-reductive degradation, crude papaya latex, and lysozyme. Mild hydrolysis of chitosan resulted
Zonghui Dai
Contrast media & molecular imaging, 2022, 2869707-2869707 (2022-06-11)
The aim of the study was to study the protective effect of the Rhizoma Drynariae-Epimedium formula on osteoarthritis in rats and to explore its mechanism. Fifty SD rats were randomly divided into 5 groups, namely, the control group, model group
H Cai et al.
Analytical chemistry, 70(3), 580-589 (1998-02-01)
The third member of a new family of single-isomer charged cyclodextrins, the sodium salt of heptakis(2,3-dimethyl-6-sulfato)-β-cycldextrin, has been synthesized, characterized, and used for the capillary electrophoretic separation of the enantiomers of neutral, acidic, basic, and zwitterionic analytes. Though heptakis(2,3-dimethyl-6-sulfato)-β-cyclodextrin complexes
Seiji Kamijo et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 190(9), 4489-4499 (2013-04-03)
How the innate and adaptive immune systems cooperate in the natural history of allergic diseases has been largely unknown. Plant-derived allergen, papain, and mite allergens, Der f 1 and Der p 1, belong to the same family of cysteine proteases.