P2751
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
mp
155-156 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Clave InChI
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)