P2688
Immobilon®-P Polyvinylidene difluoride membranes
size 20 cm × 20 cm
Sinónimos:
PVDF
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Millipore IPVH20200
tamaño
20 cm × 20 cm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)