Merck
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
222.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
Clave InChI
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)