P2161
Thyrotropin releasing hormone acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
TRH, pGlu-His-Pro Amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26N6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
422.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
Información sobre el gen
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?