Merck
P1777
Sigma-Aldrich
1,2-Di(palmitoyl-d31)-sn-glycero-3-phosphocholine
98 atom % D
Sinónimos:
1,2-Di(perdeuterohexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H18D62NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
796.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
pureza isotópica
98 atom % D
cambio de masa
M+62
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)