P1076
Palmitic acid-[9,10-3H]
ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Formulario
ethanol solution
Extensión del etiquetado
30-60 Ci/mmol
cambio de masa
M+4
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[3H]C(CCCCCC)C([3H])CCCCCCCC(O)=O
Información sobre el gen
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5L7(728641)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Kumar Chokalingam et al.
Tissue engineering. Part A, 15(9), 2561-2570 (2009-02-05)
The objectives of this study were to determine how tensile stimulation delivered up to 14 days in culture influenced type I collagen gene expression in stem cells cultured in collagen sponges, and to establish if gene expression, measured using a