P0319
2-Arachidonoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
10 mg/mL in chloroform
Sinónimos:
PC, 1-Hexadecanoyl-2-([cis,cis,cis,cis]-5,8,11,14-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-arachidonoyl-γ-palmitoyl
About This Item
Productos recomendados
concentración
10 mg/mL in chloroform
grupo funcional
phospholipid
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-25-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-24-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,23,25,28,30,42H,6-13,15,17-19,22,24,26-27,29,31-41H2,1-5H3/b16-14-,21-20-,25-23-,30-28-/t42-/m1/s1
Clave InChI
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?