Merck
P0203
Sigma-Aldrich
Methyl palmitelaidate
≥99.0% (GC), liquid
Sinónimos:
Methyl trans-9-hexadecenoate, Palmitelaidic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.43
Beilstein:
2048137
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)